Phtalide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0401-25G P0401-500G
TCIAP0401-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0401-25G TCIAP0401-500G
Phtalide ≥98.0% (par GC)
Phtalide
Formule: C₈H₆O₂
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00005906
Numéro CAS: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe7e5390c218911ebafbb70c5fea325a8d66e58&vid=dfe7e5390c218911ebafbb70c5fea325a8d66e58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité