Acide 4-aminophtalique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1512-25G A1512-5G
TCIAA1512-25GEA 159 EUR InStock
TCIAA1512-25G TCIAA1512-5G
Acide 4-aminophtalique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-aminophtalique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013985
Numéro CAS: 5434-21-9
EINECS: 226-596-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=844844778b93588476f4a433160107e8f8aa6c22&vid=844844778b93588476f4a433160107e8f8aa6c22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 91.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité