Acide 4-bromophtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2257-1G B2257-25G B2257-5G
TCIAB2257-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2257-1G TCIAB2257-25G TCIAB2257-5G
Acide 4-bromophtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-bromophtalique
Formule: C₈H₅BrO₄
Numéro MDL: MFCD00043538
Numéro CAS: 6968-28-1
EINECS: 230-183-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0e8951fb729707da87dde2ab33685bf2f68a87&vid=0e0e8951fb729707da87dde2ab33685bf2f68a87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité