Acide nitrotéréphtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0272-25G N0272-5G
TCIAN0272-25GEA 231 EUR InStock
TCIAN0272-25G TCIAN0272-5G
Acide nitrotéréphtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide nitrotéréphtalique
Formule: C₈H₅NO₆
Point de fusion: 270…272 °C
Numéro MDL: MFCD00007141
Numéro CAS: 610-29-7
EINECS: 210-217-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b23553a411475c518068f9ff26b63bd381e5e96&vid=6b23553a411475c518068f9ff26b63bd381e5e96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité