Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7-Diméthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0772-100MGEA 22 EUR InStock
TCIAD0772-100MG
4,7-Diméthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,7-Diméthyl-1,10-phénanthroline


Formule: C₁₄H₁₂N₂
Numéro MDL: MFCD00004979
Numéro CAS: 3248-05-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/05/28975805.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 196.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité