5,6-Diméthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D1559-1G D1559-100MG
TCIAD1559-1GEA 387 EUR InStock
TCIAD1559-1G TCIAD1559-100MG
5,6-Diméthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5,6-Diméthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004983
Numéro CAS: 3002-81-1
EINECS: 221-100-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34e025764ab9784c820691b0112ace7369e9d141&vid=34e025764ab9784c820691b0112ace7369e9d141&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité