Pararosaniline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0021-500GEA 1200 EUR InStock
TCIAP0021-500G TCIAP0021-25G
Pararosaniline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Pararosaniline
Formule: C₁₉H₁₉N₃O
MW: 305,38 g/mol
Point de fusion: 268 °C
Numéro MDL: MFCD00036222
Numéro CAS: 467-62-9
EINECS: 207-395-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/28990744.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Lambda max. 538.0 to 541.0nm (H2O)
Absorbance min. 0.500 (2mg/L, H2O, 538.0 to 541.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité