Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0599-25G P0599-500G P0599-100G
TCIAP0599-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAP0599-25G TCIAP0599-500G TCIAP0599-100G
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) ≥95.0% (par HPLC)
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique)
Formule: C₁₉H₁₈ClN₃
Point de fusion: 270°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001657
Numéro CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca8dce159466d1c296acb284f5a64213ba64a3b1&vid=ca8dce159466d1c296acb284f5a64213ba64a3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 538.0 to 541.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.400 (2mg/L, H2O, 538.0 to 541.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité