1,2,3-Triazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1,2,3-1H-Triazole
TCIAT1880-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAT1880-5G TCIAT1880-25G
1,2,3-Triazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2,3-Triazole
Formule: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Point de fusion: 23…25 °C
Numéro MDL: MFCD00014490
Numéro CAS: 288-36-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/45/28995845.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 24.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité