4-tert-Octylphénol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0144-500G T0144-25G
TCIAT0144-500GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT0144-500G TCIAT0144-25G
4-tert-Octylphénol ≥95.0% (par GC)
4-tert-Octylphénol
Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 279°C
Point de fusion: 80…81 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Numéro MDL: MFCD00002368
Numéro CAS: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0088ed289b7060423c3ab7e4ffe269ea01fc2617&vid=0088ed289b7060423c3ab7e4ffe269ea01fc2617&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité