Rouge de quinaldine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Q0007-1G Q0007-25G
TCIAQ0007-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAQ0007-1G TCIAQ0007-25G
Rouge de quinaldine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Rouge de quinaldine
Formule: C₂₁H₂₃IN₂
Point de fusion: 240 °C
Numéro MDL: MFCD00011968
Numéro CAS: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 14,08049
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a759494a820b6172f4c5ca4d511a7f02a77b6608&vid=a759494a820b6172f4c5ca4d511a7f02a77b6608&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Absorbance min. 0.52 (5mg/L methanol, 524 to 528nm)
Transition interval (pH) (colorless to very pale red)1.4 to 3.2 (yellowish red)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité