1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2587-25G D2587-5G
TCIAD2587-25GEA 129 EUR InStock
TCIAD2587-25G TCIAD2587-5G
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
Formule: C₂H₅N₅
MW: 99,1 g/mol
Point d'ébullition: 425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00005233
Numéro CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02b1b85bb41c98d38a6972795f430873f7834f3b&vid=02b1b85bb41c98d38a6972795f430873f7834f3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité