1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0814-25G M0814-500G M0814-100G
TCIAM0814-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0814-25G TCIAM0814-500G TCIAM0814-100G
1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,4-Triazole-3-thiol
Formule: C₂H₃N₃S
Point de fusion: 217…220 °C
Numéro MDL: MFCD00005229
Numéro CAS: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cefe2c3664fa86008cfb4123040760bbe65f072&vid=0cefe2c3664fa86008cfb4123040760bbe65f072&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 223.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité