1,2,4-Triazole-4-ylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1137-25G A1137-250G
TCIAA1137-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA1137-25G TCIAA1137-250G
1,2,4-Triazole-4-ylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003099
Numéro CAS: 584-13-4
EINECS: 209-533-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46b6df0bdc42a4ff0c89b7e2ab91d91a0dfaaa33&vid=46b6df0bdc42a4ff0c89b7e2ab91d91a0dfaaa33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité