Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-2-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB3039-25GEA 288 EUR InStock
TCIAB3039-25G
6-Bromo-2-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromo-2-méthylquinoléine


Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079724
Numéro CAS: 877-42-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/82/28934482.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité