7-Chloro-2-méthylquinoleine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1453-25G C1453-5G
TCIAC1453-25GEA 173 EUR InStock
TCIAC1453-25G TCIAC1453-5G
7-Chloro-2-méthylquinoleine ≥98.0% (par GC)
7-Chloro-2-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₈ClN
Point d'ébullition: 87°C
Numéro MDL: MFCD00075436
Numéro CAS: 4965-33-7
EINECS: 440-600-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db5fe812120177afde25f25e236bb6fe1fee5a7&vid=5db5fe812120177afde25f25e236bb6fe1fee5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité