Triacétoxyéthylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Triacétate d'éthylsilanetriyle
TCIAE0525-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAE0525-25G
Triacétoxyéthylsilane ≥96.0% (par GC)
Triacétoxyéthylsilane
Formule: C₈H₁₄O₆Si
MW: 234,28 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00053703
Numéro CAS: 17689-77-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/34/28968034.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité