(+)-Cinchonine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
C0350-200G C0350-25G
TCIAC0350-200GEA 301 EUR InStock
TCIAC0350-200G TCIAC0350-25G
(+)-Cinchonine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(+)-Cinchonine
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064372
Numéro CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 14,02287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ad1624662545d0483e767665bf4ed92bee3f83&vid=b5ad1624662545d0483e767665bf4ed92bee3f83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +218.0 to +228.0 deg (C=0.5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité