(-)-Cinchonidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
C0347-25G C0347-100G
TCIAC0347-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC0347-25G TCIAC0347-100G
(-)-Cinchonidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(-)-Cinchonidine
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006783
Numéro CAS: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 14,02286
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d47e7949f8fff486ed24cbeb76dd5cc44cf9bc3b&vid=d47e7949f8fff486ed24cbeb76dd5cc44cf9bc3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -105 to -110 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité