5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
B2061-25G B2061-5G
TCIAB2061-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB2061-25G TCIAB2061-5G
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone ≥97.0% (par GC)
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191850
Numéro CAS: 1450-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec11a0bedfb714919cd6156c11eb40dc23d10505&vid=ec11a0bedfb714919cd6156c11eb40dc23d10505&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité