Orange G
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 7-Hydroxy-8-phénylazonaphtalène-1,3-disulfonate de disodiumOrange G sel de sodiumCI 16230Acide Orange 10
TCIAO0093-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0093-25G
Orange G
Orange G
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452,38 g/mol
Point de fusion: 141 °C
Numéro MDL: MFCD00012457
Numéro CAS: 1936-15-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 476.0 to 482.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.400 (10mg/L, H2O, 476.0 to 482.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité