Acide 9-oxofluorene-2-carboxylique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0263-10GEA 194 EUR InStock
TCIAF0263-10G
Acide 9-oxofluorene-2-carboxylique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 9-oxofluorene-2-carboxylique
Formule: C₁₄H₈O₃
MW: 224,22 g/mol
Point de fusion: 322 °C
Numéro MDL: MFCD00001156
Numéro CAS: 784-50-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/62/28968862.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité