Acide 9-oxofluorene-4-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0804-1G F0804-5G
TCIAF0804-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAF0804-1G TCIAF0804-5G
Acide 9-oxofluorene-4-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 9-oxofluorene-4-carboxylique
Formule: C₁₄H₈O₃
MW: 224,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001145
Numéro CAS: 6223-83-2
EINECS: 228-311-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb564542384b391e36f1dea8d5eac6f0b044137&vid=fbb564542384b391e36f1dea8d5eac6f0b044137&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité