Oléate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oleic acid potassium salt
O0056-25G O0056-500G
TCIAO0056-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0056-25G TCIAO0056-500G
Oléate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Oléate de potassium
Formule: C₁₈H₃₃KO₂
MW: 320,56 g/mol
Point de fusion: 235…240 °C
Numéro MDL: MFCD00064243
Numéro CAS: 143-18-0
EINECS: 205-590-5
Merck Index: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58c153339ddf07faa27ba257662fdf963f08fc1&vid=b58c153339ddf07faa27ba257662fdf963f08fc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité