Violet de méthyle 2B
Fournisseur: TCI
Attention
G0177-25G G0177-100G
TCIAG0177-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0177-25G TCIAG0177-100G
Violet de méthyle 2B
Violet de méthyle 2B
Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
MW: 393,96 g/mol
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012568
Numéro CAS: 8004-87-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 583.0 to 587.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.320 (2mg/L, H2O, 583.0 to 587.0 nm) (calcd.on dried substance)
abs-ratio (a/b) 1.05 to 1.20 (E570/E600)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité