Sodium α-Glycérophosphate ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0096-25G G0096-5G
TCIAG0096-25GEA 259 EUR InStock
TCIAG0096-25G TCIAG0096-5G
Sodium α-Glycérophosphate ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium α-Glycérophosphate
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00035539
Numéro CAS: 1555-56-2
EINECS: 216-304-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05f75d6bc6e7e94278ff627c7a3d4e728b12ed8f&vid=05f75d6bc6e7e94278ff627c7a3d4e728b12ed8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 35.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité