Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénoxazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0899-1G P0899-5G
TCIAP0899-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAP0899-1G TCIAP0899-5G
Phénoxazine ≥98.0% (par GC)
Phénoxazine


Formule: C₁₂H₉NO
Point d'ébullition: 180 - 185 °C (3 -rr)
Point de fusion: 158.5…159 °C
Numéro MDL: MFCD00005014
Numéro CAS: 135-67-1
EINECS: 205-210-8
Merck Index: 14,07253
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818d8c6d9bf6d27d3c4dfc195554a77e56ff49b0&vid=818d8c6d9bf6d27d3c4dfc195554a77e56ff49b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 159.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité