Cyclamate de sodium ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C0487-25G C0487-500G
TCIAC0487-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0487-25G TCIAC0487-500G
Cyclamate de sodium ≥98.0% (sur base azote total)
Cyclamate de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₃S
Point de fusion: 265 °C
Numéro MDL: MFCD00003827
Numéro CAS: 139-05-9
EINECS: 205-348-9
Merck Index: 14,02703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1d84ec481c98cca7c691feb76c32931e4f02907&vid=b1d84ec481c98cca7c691feb76c32931e4f02907&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité