5-Bromo-2-chlorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2919-1G B2919-5G
TCIAB2919-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB2919-1G TCIAB2919-5G
5-Bromo-2-chlorophénol ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD00672940
Numéro CAS: 183802-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d499ea2e93f4f21019628711d8bd0d055cc05df0&vid=d499ea2e93f4f21019628711d8bd0d055cc05df0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité