Bilirubine
Fournisseur: TCI
B0460-1G B0460-100MG
TCIAB0460-1GEA 240 EUR InStock
TCIAB0460-1G TCIAB0460-100MG
Bilirubine
Bilirubine
Formule: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584,67 g/mol
Point de fusion: > 360 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005499
Numéro CAS: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Merck Index: 14,01218
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e3be6a9e382ec45e77e470265d30097d29e5fb&vid=c6e3be6a9e382ec45e77e470265d30097d29e5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 450.0 to 454.0 nm (CHCl3)
Molar extinction coefficient 59,900 to 61,500 (CHCl3, 450.0 to 454.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité