Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
O0114-25G O0114-500G O0114-100G
TCIAO0114-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0114-25G TCIAO0114-500G TCIAO0114-100G
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1 ≥98.0% (par GC)
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1
Formule: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 1,663 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039631
Numéro CAS: 355-80-6
EINECS: 206-593-4
Merck Index: 14,06746
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e05bb29f126986acd6fb29264be8b7bcab2d7366&vid=e05bb29f126986acd6fb29264be8b7bcab2d7366&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité