Cyclooctène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0506-25ML C0506-500ML
TCIAC0506-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0506-25ML TCIAC0506-500ML
Cyclooctène ≥95.0% (par GC)
Cyclooctène
Formule: C₈H₁₄
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001753
Numéro CAS: 931-88-4
EINECS: 213-245-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82825246c524f89a6d7dffdd53d829689a36da06&vid=64b431a5db2f05ae61af5218f5e508a12df34ef8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité