(±)-sec-Butylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0708-25ML B0708-500ML
TCIAB0708-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0708-25ML TCIAB0708-500ML
(±)-sec-Butylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-sec-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 63°C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0,724 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008094
Numéro CAS: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2378ca4baaefb9907bef4503fdabfddbf8936c&vid=32ecf1780a32feed0fbc8ae8d7f250b5d87486d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité