(±)-Butanol-2 ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0705-25ML B0705-500ML
TCIAB0705-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0705-25ML TCIAB0705-500ML
(±)-Butanol-2 ≥99.0% (par GC)
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: -115°C
Densité: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47347320002d3593ecb0b9319c821663510fdfdd&vid=b16f9f7c5badc0f8bd3cdf5b7175d907e0133f7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Density (20deg.C) 0.8060 to 0.8080 g/mL
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité