(±)-2-Heptanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
H0034-25ML H0034-500ML H0034-100ML
TCIAH0034-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0034-25ML TCIAH0034-500ML TCIAH0034-100ML
(±)-2-Heptanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Heptanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004587
Numéro CAS: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04662
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75de1740a4cbcae47b0a6b3c24ec691748f77592&vid=5ef2ad3205eb05dc648382669525ee49363ae0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité