(±)-2-Hexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
H0131-25ML H0131-500ML H0131-100ML
TCIAH0131-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAH0131-25ML TCIAH0131-500ML TCIAH0131-100ML
(±)-2-Hexanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Hexanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004585
Numéro CAS: 626-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6e95f48f5a8567d32c0e14217905109f543637&vid=30d09f2f591bc9aa534924eb9b26d59e117b13b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité