Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Octanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: DL-2-Octanol

TCIAO0037-500MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAO0037-500ML
(±)-2-Octanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Octanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: -39°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00004591
Numéro CAS: 123-96-6
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06752
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/50/28990350.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité