(±)-3-Méthyl-1-pentène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0575-1G M0575-5G
TCIAM0575-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM0575-1G TCIAM0575-5G
(±)-3-Méthyl-1-pentène ≥98.0% (par GC)
(±)-3-Méthyl-1-pentène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 54°C
Point de fusion: –153 °C
Densité: 0,6675 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009339
Numéro CAS: 760-20-3
EINECS: 212-076-4
ONU: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2c967e9feb4ac73cab4ceaa36533565566c94cd&vid=8f83611fc13983f4867a67ed22da2ff5a58e32a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité