DL-Bornane-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
C0011-500G C0011-25G
TCIAC0011-500GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC0011-500G TCIAC0011-25G
DL-Bornane-2-one ≥95.0% (par GC)
DL-Bornane-2-one
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼180 °C
Densité: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074738
Numéro CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e86f8c77b88c3e7702b13fe9ac2004003f549c5&vid=cdd8bbc59fd8a8484b4f0e9a56516c64b70bfef6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 172.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité