DL-Limonène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
L0046-25ML L0046-500ML
TCIAL0046-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0046-25ML TCIAL0046-500ML
DL-Limonène ≥95.0% (par GC)
(±)-p-Mentha-1,8-diène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: -96°C
Densité: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062992
Numéro CAS: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
ONU: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1001c6e7344314d8db11be28dbe7b897783c2f8&vid=6116c6d32b6066f0684389921e79b2fd41b8050b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité