(±)-1-Indanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-1-Hydroxyindan, 1-Indanol, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
H0516-25G H0516-5G
TCIAH0516-25GEA 77 EUR InStock
TCIAH0516-25G TCIAH0516-5G
(±)-1-Indanol ≥99.0% (par GC)
(±)-1-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003797
Numéro CAS: 6351-10-6
EINECS: 228-755-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b838007a37cbc281dcbb1a0a2fc24b888351b74d&vid=20f58553421f33b21aa5b1c38f5a313cfe87298f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité