(+)-Bornane-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0010-25G C0010-500G
TCIAC0010-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0010-25G TCIAC0010-500G
(+)-Bornane-2-one ≥98.0% (par GC)
(+)-Bornane-2-one
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: 174…175 °C
Densité: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064149
Numéro CAS: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b36cbc8b7ec5a9a93862bffbdd9039f557b87ba2&vid=221f7e46fae534b110730bca3200e402a52ba621&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +46.0 deg (C=20, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité