(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R)-(-)-Fenchone
F0164-25ML F0164-500ML
TCIAF0164-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0164-25ML TCIAF0164-500ML
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone ≥98.0% (par GC)
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: 8.5 °C
Densité: 0,962 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00151104
Numéro CAS: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f9d3110b7b26eb6529ef9945d8e073c2c58564a&vid=45d98c533b23b5ceb4c4967dc444f45ea0b3a56f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 80.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité