Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Bornane-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1251-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC1251-5G
(-)-Bornane-2-one ≥98.0% (par GC)
(-)-Bornane-2-one


Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Numéro MDL: MFCD00064148
Numéro CAS: 464-48-2
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01732
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/02/28938502.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -43.0 to -46.0 deg (C=20, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité