(R)-(+)-Limonène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene
L0047-25ML L0047-500ML
TCIAL0047-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAL0047-25ML TCIAL0047-500ML
(R)-(+)-Limonène ≥95.0% (par GC)
(R)-(+)-Limonène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point de fusion: –75°C
Densité: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062991
Numéro CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
ONU: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648537748c75fa1844827d6f323d5fd2fc48ed9a&vid=3e19356a66e88505004ebe66d0717121ccd2b3c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité