(S)-(-)-Limonène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
L0132-25ML L0132-5ML L0132-500ML
TCIAL0132-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAL0132-25ML TCIAL0132-5ML TCIAL0132-500ML
(S)-(-)-Limonène ≥95.0% (par GC)
(S)-(-)-Limonène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 64°C
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001558
Numéro CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
ONU: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fa82c1cf7c37e3ec7cb5fad47f818fa56ab9777&vid=33ecdd3d32ad72209d39b6237f09862f6bfd2fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité