1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0107-25ML T0107-500ML
TCIAT0107-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0107-25ML TCIAT0107-500ML
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène ≥97.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: -36°C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001733
Numéro CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09221
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dcb6045454be4f2e270bc8b50b419c545ee841d&vid=3f8d74ed61eee075449bf7ebb3a222d79b5cb7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité