1,2-Dihydronaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0585-1G D0585-10G
TCIAD0585-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0585-1G TCIAD0585-10G
1,2-Dihydronaphtalène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dihydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: -8°C
Densité: 1,0031 g/cm³ (10.5 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001672
Numéro CAS: 447-53-0
EINECS: 207-183-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a6911c64cb2db1902ed8e8ca69db9a54f899f3&vid=7fff8a77c839039d1c9cfcd020ea0cc18501ef66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité