1,1,2,2-Tétrabromoéthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0034-25G T0034-500G
TCIAT0034-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0034-25G TCIAT0034-500G
1,1,2,2-Tétrabromoéthane ≥98.0% (par GC)
1,1,2,2-Tétrabromoéthane
Formule: Br₂HCCHBr₂
MW: 345,65 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: 0°C
Densité: 2,9656 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000133
Numéro CAS: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
ONU: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6174065146305a0a4336d81a5626ce21ff05126d&vid=9446daa88a676b6ddfb55bfb4119288ff3cd282d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité