1,11-Dibromoundécane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Undecamethylene dibromide
D2487-5G D2487-1G
TCIAD2487-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD2487-5G TCIAD2487-1G
1,11-Dibromoundécane ≥96.0% (par GC)
1,11-Dibromoundécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₉CH₂Br
MW: 314,1 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point de fusion: –11°C
Densité: 1,332 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000224
Numéro CAS: 16696-65-4
EINECS: 240-745-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b24f5653ad29dd461dd7af2eb7aacb74b6537c62&vid=b69e5a5bbf44f4875a7d5571263b6dab58f30ea4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité